Learn More
Ameisensäure, LC-MS Ultra, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15671400 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
50 ml, Glasflasche, 50 Milliliter
Click to view available options
Menge:
1 ml
Gehäuse 2mL
50 ml
Verpackung:
Ampulle
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Milliliter
2 Milliliter
50 Milliliter
Chemische Identifikatoren
CAS 64-18-6
Summenformel CH2O2
Molekulargewicht (g/mol) 46.025
MDL-Nummer MFCD00003297
InChI-Schlüssel BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym Methansäure, Ameisensäure, Aminosäure, Hydrogen-Carboxylsäure, Formalisoton, COLLO Büglatt, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
PubChem CID 284
ChEBI CHEBI:30751
IUPAC-Name Ameisensäure
SMILES C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ameisensäure
Schmelzpunkt 4 °C
Siedepunkt 100.4 °C
Farbe Farblos
Strukturformel HCOOH
UN-Nummer UN1779
Beilstein 1209246
Formelmasse 46.03 mol
Reinheit (%) ca. .98 % (T)
Güte LC-MS Ultra
Dichte 1.22 g/ml bei 25 °C
Menge 50 ml
Explosionsgrenze 0.57
Flammpunkt 49 °C (120.2 °F)
Zündpunkt 1004 °F
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex n20/D 1.370 (Lit.)
Dampfdichte 1.6 (vs. Luft)
Dampfdruck 44.8 mmHg (20 °C)
Name des Produkts
Ameisensäure, LC-MS Ultra, Honeywell™ Fluka™ >