Learn More
Formic Acid, LC/MS grade, Thermo Scientific
Artikelnummer. p-200109918 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
1 mL
2 mL
5 mL
50 mL
10 x 1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
2 Milliliter
5 Milliliter
50 Milliliter
Artikelnummer. 30280953
Marke: Thermo Scientific T001170001
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
Menütext Formic Acid
Form Liquid
Reagenztyp Ion Pairing Reagent
Menge 1 mL
Zusammensetzung 99% Formic Acid
Zur Verwendung mit LC/MS