Learn More
Ameisensäure, ACS-Reagenz, 88 bis 91%, Honeywell™ Fluka ™
Artikelnummer. 15695380 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 ml
2.5 L
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
2.50 Liter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15695380 100 mL Poly-Flasche 100 Milliliter
15645390 500 ml Poly-Flasche 500 Milliliter
15615390 2.5 L Poly-Flasche 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15695380 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 399388100ML
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
ACS-Reagenz, 88 - 91 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 64-18-6
Summenformel CH2O2
Molekulargewicht (g/mol) 46.025
MDL-Nummer MFCD00003297
InChI-Schlüssel BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
PubChem CID 284
ChEBI CHEBI:30751
IUPAC-Name Ameisensäure
SMILES C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Formic acid
pH Acidic
Schmelzpunkt 4°C
Siedepunkt ∼100.4°C
Farbe Farblos
Aussehen Liquid
Strukturformel HCOOH
UN-Nummer UN1779
Beilstein 1209246
Löslichkeitsinformationen Water soluble
Formelmasse 46.03g/mol
Reinheit (%) 88 to 91%
Dichte 1.22g/mL at 25°C
Menge 100 mL
Explosionsgrenze 12% to 38%
Flammpunkt 48°C (118.4°F)
Zündpunkt 1004°F
Geruch Stinging
Verpackung Poly-Flasche
Brechungsindex n20/D 1.370
Dampfdichte 1.6 (vs air)
Dampfdruck 44.8mmHg (20°C)