Learn More
Ameisensäure, ACS-Reagenz, 88 bis 91%, Honeywell™ Fluka ™
Artikelnummer. 15645390 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 ml
2.5 L
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
2.50 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. 15645390
Marke: Honeywell-Fluka 399388500ML
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
ACS-Reagenz, 88 - 91 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 64-18-6
Summenformel CH2O2
Molekulargewicht (g/mol) 46.025
MDL-Nummer MFCD00003297
InChI-Schlüssel BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym Methansäure, Ameisensäure, Aminosäure, Hydrogen-Carboxylsäure, Formalisoton, COLLO Büglatt, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
PubChem CID 284
ChEBI CHEBI:30751
IUPAC-Name Ameisensäure
SMILES C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ameisensäure
pH Sauer
Schmelzpunkt 4 °C
Siedepunkt ∼100.4 °C
Farbe Farblos
Aussehen Flüssig
Strukturformel HCOOH
UN-Nummer UN1779
Beilstein 1209246
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich
Formelmasse 46.03 mol
Reinheit (%) 88 bis 91 %
Dichte 1.22 g/ml bei 25 °C
Menge 500 ml
Explosionsgrenze 12 bis 38 %
Flammpunkt 48 °C (118.4 °F)
Zündpunkt 1004 °F
Geruch Stechen
Verpackung Poly-Flasche
Brechungsindex n20/D 1.370
Dampfdichte 1.6 (vs. Luft)
Dampfdruck 44.8 mmHg (20 °C)