Learn More
Ameisensäure, 98 – 100 %, zertifiziertes AR für die Analyse, Fisher Chemical
37.55 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23271" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23271" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
2.5 l
Gehäuse 25L
Verpackung:
Kunststoffbehälter
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Beschreibung
CH2O2, CAS-Nummer-64-18-6, Ameisensäure, Myrmicyl, acide formique, Methansäure, Wasserstoffcarbonsäure, Aminsäure, Formira, Bilorin, Collo-bueglatt, Formisoton, 2,5 l, 101 °C, CHEBI:30751, farblos, 46,02 g/mol, BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N, Ameisensäure, 8 °C, 3297, 46,025
Spezifikation
pH | 2,1 |
Schmelzpunkt | 8 °C |
Siedepunkt | 101 °C |
Farbe | Farblos |
Formelmasse | 46.02g/mol |
Menge | 500 ml |
Verpackung | Kunststoffbeschichtete Glasflasche |
Physikalische Form | Flüssig |
Dampfdruck | 44 mbar bei 20 °C |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Formic acid
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Akute Toxizität Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- EUH071-Wirkt ätzend auf die Atemwege.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.