Learn More
Ameisensäure, 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7058477
Click to view available options
Menge:
1000g
2500g
64-18-6
CH2O2
46.025
MFCD00003297
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
284
CHEBI:30751
Ameisensäure
C(=O)O
64-18-6
CH2O2
46.025
MFCD00003297
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
284
CHEBI:30751
Ameisensäure
C(=O)O
Formic acid is principally used as a preservative antibacterial agent in livestock feed, in dying textiles, tanning leather and electroplating. In the poultry industry, it is sometimes added with feed to kill E. coli bacteria. It acts as a reducing agent for the catalytic reduction of nitrate in water.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ameisensäure wird hauptsächlich als Konservierungsmittel gegen Bakterien in Tierfutter, bei der Färbung von Textilien, beim Gerben von Leder und in der Galvanik verwendet. In der Geflügelindustrie wird sie manchmal zum Futter hinzugefügt, um E. coli-Bakterien zu töten. Sie dient als Reduktionsmittel für die katalytische Reduktion von Nitrat in Wasser.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Äther, Aceton, Ethylacetat, Glycerin, Methanol und Ethanol. Teilweise mit Benzol, Toluol und Xylol mischbar.
Hinweise
Hygroskopisch. An einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Formic acid
Schmelzpunkt 7°bis 9 °C
Siedepunkt 100°bis 101 °C
Strukturformel HCOOH
UN-Nummer UN1779
Beilstein 1209246
Merck Index 14,4241
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,ether,acetone,ethyl acetate,glycerol,methanol and ethanol. Partially miscible with benzene,toluene and xylene.
Formelmasse 46.03
Reinheit (%) 85%
Dichte 1,22
Menge 1000g
Flammpunkt 50 °C (156 °F)
Brechungsindex 1,371
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Formic acid, 85%
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • EUH071-Wirkt ätzend auf die Atemwege.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P242-Nur funkenfreies Werkzeug verwenden.
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P330-Mund ausspülen.
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
  • P372-Explosionsgefahr bei Brand.
  • P374-Brandbekämpfung mit üblichen Vorsichtsmaßnahmen aus angemessener Entfernung.
  • P380-Umgebung räumen.
  • P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
  • P404-In einem geschlossenen Behälter aufbewahren.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: formic acid