Learn More
Formamidinhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30399470
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30399470 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30399470 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF69149025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Formamidine Hydrochloride
CAS 6313-33-3
Summenformel CH5ClN2
Menge 25 g
Synonym Methanimidamide Monohydrochloride, Formamidinium Chloride
InChI-Formel InChI=1S/CH4N2.ClH/c2-1-3;/h1H,(H3,2,3);1H
SMILES Cl.NC=N
Molekulargewicht (g/mol) 80.52
Formelmasse 80.0141