Få mere at vide
Formamidinacetat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10645922 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Pakningsstørrelse:
100 Gramm
500 Gramm
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10645922
Brand: Thermo Scientific Acros 119715000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 3473-63-0 | CH4N2·C2H4O2 | 104.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3473-63-0
Summenformel CH4N2·C2H4O2
Molekulargewicht (g/mol) 104.11
MDL-Nummer MFCD00012866
InChI-Schlüssel XPOLVIIHTDKJRY-UHFFFAOYSA-N
Synonym formamidine acetate, methanimidamide, monoacetate, formamidinium acetate, acetic acid; methanimidamide, formamidine acetate salt, formamidine, monoacetate, formimidamide acetate, imidoformamide acetate, acetic acid; formamidine, methanimidamide monoacetate
PubChem CID 160693
IUPAC-Name Essigsäure;methanimidamid
SMILES CC(=O)O.C(=N)N
Tekniske data
Chemischer Name oder Material Formamidine acetate
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 157°C to 161°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.1240g/mL
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel HC(=NH)NH2·CH3CO2H
Menge 500 g
Fieser 01,403; 02,202; 03,147
Relative Dichte 1.124
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 832g/L (21°C)
Formelmasse 104.11
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Formamidine acetate
Signalord
  • Achtung
Farekategori
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Faresætning
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sikkerhedssætning
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.