Learn More
Formamid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11468933
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
2500 g
10 kg
Packungsgröße:
10000 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11468933 2500 g 2500 Gramm
11458933 500 g 500 Gramm
11478933 10 kg 10000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11468933 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11076.0E
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 75-12-7 | CH3NO | 45.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Anwendungen
Formamid wird für die Kryokonservierung von Geweben und Organen und in Hybridisierungspuffern verwendet. Dient als RNA-Stabilisator bei der Gelelektrophorese durch deionisierende RNA. Wird als alternatives Lösungsmittel für die elektrostatische Selbstmontage von Polymer-Nanofilmen verwendet. Kommt bei der Vorbereitung von Hirnschnitten von Mäusen für die BrdU-Immunhistochemie und Fischanalyse von HeLa-Zellen zum Einsatz. Spielt im Wesentlichen eine entscheidende Rolle bei der Kristallisation von Pharmazeutika, Bodenstabilisierung, als Lösungsmittel in Druckfarben, als Bestandteil von Flüssigdüngern, wärmebeständigen Beschichtungen und in einigen Körperpflegeprodukten.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Basen, Oxidationsmitteln, Wasserstoffperoxid, Jod, Pyridin und Schwefeloxiden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-12-7
Summenformel CH3NO
Molekulargewicht (g/mol) 45.04
MDL-Nummer MFCD00007941
InChI-Schlüssel ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Synonym methanamide, carbamaldehyde, formimidic acid, formic acid, amide, formamid, methanoic acid, amide, amid kyseliny mravenci, amid kyseliny mravenci czech, formic amide, hsdb 88
PubChem CID 713
ChEBI CHEBI:48431
IUPAC-Name Formamid
SMILES NC=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Formamid
Schmelzpunkt 2°C
Dichte 1.134
Menge 2500 g
Flammpunkt 150°C (302°F)
Geruch Ammonia-like
Brechungsindex 1.4475
Prozentgehaltsbereich 99%
Strukturformel HCONH2
Beilstein 505995
Merck Index 14,4237
Siedepunkt 210°C
Löslichkeitsinformationen It is miscible with water.
Formelmasse 45.04
Reinheit (%) 99%