Learn More
Formamid, ≥ 99,0 % (GC), Reagenzqualität, Honeywell™
Artikelnummer. 15648490 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mL
100 mL
250 mL
500 ml
1 l
2.5 l
4 L
Verpackung:
Glasflasche
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
2.50 Liter
250 Milliliter
4 Liter
5 Milliliter
500 Milliliter
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15648490 5 mL Glasflasche 5 Milliliter
15697870 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
15627880 250 mL Glasflasche 250 Milliliter
15637880 500 ml Glasflasche 500 Milliliter
15607880 1 l Glasflasche 1 Liter
15617880 2.5 l Poly-Flasche 2.50 Liter
15638490 4 L Poly-Flasche 4 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 15648490 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. F75035ML
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Reagenzgrad, ≥ 99,0 % (GC)
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-12-7
Summenformel CH3NO
Molekulargewicht (g/mol) 45.04
MDL-Nummer MFCD00007941
InChI-Schlüssel ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Synonym methanamide, carbamaldehyde, formimidic acid, formic acid, amide, formamid, methanoic acid, amide, amid kyseliny mravenci, amid kyseliny mravenci czech, formic amide, hsdb 88
PubChem CID 713
ChEBI CHEBI:48431
IUPAC-Name Formamid
SMILES NC=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Formamide
pH 4.0 to 5.0 (at 20°C)
Schmelzpunkt 1°C to 3°C
Farbe Farblos
Dichte 1.134g/mL at 25°C
Menge 5 mL
Flammpunkt 175°C (347°F)
Zündpunkt 932°F
Geruch Weak
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Strukturformel HCONH2
Dampfdruck 0.08mmHg (20°C), 30mmHg (129°C)
UN-Nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 505995
Siedepunkt 210°C (1013 hPa)
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water
Formelmasse 45.04g/mol
Reinheit (%) ≥99.0% (GC)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Formamide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.