Learn More
WTW™ RT 0.02 - 9.00 mg/l HCHO HCHO 14678 .
Beschreibung
- Praktisch und kostengünstig
- Garantierte Qualität nach AQA/IQC
- Für niedrige Konzentrationen und Routinearbeiten mit großem Probendurchsatz im Labor
- Großer Messbereich mit rechteckigen Küvetten zur Bestimmung von Spurenkonzentrationen
Spezifikation
Spezifikation
| Analyten | Bariumsulfat |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Desinfektionsmittel, Konservierungsmittel, Anwendungen für Kosmetika und Spanplatten |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Für PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spektralphotometer |
| Enthält | Zertifikate |
| Anzahl Tests | 100 |
| Bereich | 0,02 bis 8,5 mg/I HCHO |
| Ausreichend für | 100 Tests |
| Testmethode | Photometrisch |
| Typ | Pulverkissen-Testkit für Sulfat (SO4) |