Learn More
Formaldehyde Standard Solution 1000 ppm, Chem Lab
Artikelnummer. 11949062
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11949062 100 ml 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11949062 Lieferant Chem-Lab Lieferanten-Nr. CL01.0651.0100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    92.00 CHF
    33.11 CHF / 100 Milliliter
    Sparen 58.89 CHF
    64% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Verpackung Polyethylen
CAS 50-00-0
Lösung enthält 1000 μg/mL of HCHO
Dichte 1 g/mL
Physikalische Form Flüssig
Konzentration 1000 μg/mL
Farbe Farblos
Schmelzpunkt 0°C
Siedepunkt 100°C
Molekulargewicht (g/mol) 30.03
Menge 100 ml