missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Formaldehydlösung, erfüllt die analytische Spezifikation von Ph.Eur.BP, 35 Gew. %, Honeywell™ Riedel-de Haen™
BIOPHARMA

Artikelnummer. p-7120438
Click to view available options
Menge:
4 x 2.5 l
6 x 1 l
1000 kg
Verpackung:
Mehrweg-Verbund-IBC
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1000 Kilogramm
4 Stück
6 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15671470

Marke: Honeywell-Riedel-de Haen 155136X1L

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Erfüllt die analytischen Spezifikationen von BP, Ph. Eur., 35 Gew. %, enthält 10 % Methanol als Stabilisator

  • Honeywell Riedel-de Haen weist mehr als 200 Jahre Erfahrung bei der Herstellung hochreiner Chemikalien auf
  • Es ist die führende Marke, die hochreine Lösungsmittel für spezielle Anwendungen anbietet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 50-00-0, 67-56-1
Summenformel CH2O
Molekulargewicht (g/mol) 30.03
MDL-Nummer MFCD00003274
InChI-Schlüssel WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Synonym Methanol, Ethylenoxid, Paraformaldehyd, Oxomethan, Formaldehyd, Oxymethylen, Methylaldehyd, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde
PubChem CID 712
ChEBI CHEBI:16842
SMILES C=O

Spezifikation

Verpackung Poly-Flasche
Menge 6 x 1 l
IUPAC-Name Wasser
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Formaldehyde solution
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H301 + H311 + H331-Giftig bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H370-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: formaldehyde, methanol
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt