Learn More
Formaldehydlösung, enthält 10 bis 15 % Methanol, Honeywell™ Artikelnummer.: 15627860
Formaldehydlösung, enthält 10 bis 15 % Methanol, Honeywell™
Artikelnummer. 15627860 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
500 ml, Poly-Flasche, 500 Milliliter
Click to view available options
Menge:
25 ml
500 ml
4 l
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
25 Milliliter
4 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. 15627860
Marke: Honeywell Research Chemicals F1635500ML
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Enthält ca. 10 bis 15 % Methanol als Stabilisator, 37 Gew. % in H2O
  • Wir sind Ihr Lieferant hochwertiger Laborreagenzien und Chemikalien für Analyse- und Chemielabors:
    Lösungsmittel – spezifische ACS-Verwendung (HPLC), allgemeine ACS-Verwendung, Lösungsmittel für die Histologie und Reagenzien in einem Gütegrad für die chemische Synthese und andere industrielle Anwendungen.
    Anorganik – chemische Synthese und anorganische Chemie einschließlich essentieller Säuren und Basen, Salze, Metalle und Elemente sowie Reagenzien für chemische Reaktionen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50-00-0
Summenformel CH2O
Molekulargewicht (g/mol) 30.03
MDL-Nummer MFCD00003274
InChI-Schlüssel WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ethylenoxid, Paraformaldehyd, Oxomethan, Formaldehyd, Oxymethylen, Methylaldehyd, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde
PubChem CID 712
ChEBI CHEBI:16842
IUPAC-Name Formaldehyd
SMILES C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Formaldhydlösung
Namenshinweis 37 Vol. % in H2O
Schmelzpunkt < bis 15 °C
Farbe Farblos
Dichte 1.09 g/ml bei 25 °C
pH 3.5 bis 4.5 (bei 20 °C)
Siedepunkt 93 bis 96 °C (1013 hPa)
Flammpunkt 64 °C (147.2 °F)
Geruch Stechen
Verpackung Poly-Flasche
Strukturformel HCHO
Menge 500 ml
UN-Nummer UN2209
Beilstein 1209228
Formelmasse 30.03 mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Formaldehyde solution
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H301 + H311 + H331-Giftig bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H370-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: formaldehyde, methanol
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Formaldehydlösung, enthält 10 bis 15 % Methanol, Honeywell™ >