Learn More
Formaldehyd Natriumbisulfit, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11423277
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Unit Size:
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
11423277 2500 g 2500 Gramm
11403277 100 g -
11413277 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11423277 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A16194.0E
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 870-72-4 | CH3NaO4S | 134.081 g/mol
Formaldehyde sodium bisulfite, is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuff. It also acts as an pharmaceutical intermediate. It can effectively complex metal ion such as Cu, Zn, Pb, co-depositing with nickel ion.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Formaldehyd-Natriumhydrogensulfit ist ein wichtiger Rohstoff und ein wichtiges Zwischenprodukt für organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe. Tritt auch als pharmazeutisches Zwischenprodukt auf. Effektiver Komplexbildner für Metallionen wie Cu, Zn, Pb, Co-Deponierung mit Nickelion.
Löslichkeit
Es ist in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Hygroskopisch, von Säuren und starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 870-72-4
Summenformel CH3NaO4S
Molekulargewicht (g/mol) 134.081
MDL-Nummer MFCD00044664
InChI-Schlüssel UOULCEYHQNCFFH-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydroxymethanesulfonate, formaldehyde sodium bisulfite, formbis, sodium formaldehyde bisulfite, sodium hydroxymethanesulphonate, methanesulfonic acid, hydroxy-, monosodium salt, sodium hydroxymethane sulfonate, sodium formaldehydebisulfite, unii-i566kha05f, methylolsulfonic acid sodium salt
PubChem CID 2723822
IUPAC-Name Natrium;hydroxymethansulfonat
SMILES C(O)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Specifications
Chemischer Name oder Material Formaldehyde sodium bisulfite
Schmelzpunkt 200°C (dec.)
Geruch Geruchsneutral
Menge 2500 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,4236
Löslichkeitsinformationen It is soluble in water.
Formelmasse 134.09
Reinheit (%) 95%
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.