Learn More
Formaldehyd, rein, Lösung,10 % (v/v) in 0.9 % Natriumchlorid-Lösung, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10539190
Formaldehyd, rein, Lösung,10 % (v/v) in 0.9 % Natriumchlorid-Lösung, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10539190 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
5 L, Kunststoffbehälter
Click to view available options
Menge:
5 L
Verpackung:
Kunststoffbehälter
Artikelnummer. 10539190
Marke: Fisher Chemical F/1510/21
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Physikalische Form Flüssig
Menge 5 L
MDL-Nummer 3274
Verpackung Kunststoffbehälter
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Formaldehyde solution 10% v/v in 0.9% NaCl solution
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Karzinogenität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Formaldehyde, Methylalcohol, Sodium chloride
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Formaldehyd, rein, Lösung,10 % (v/v) in 0.9 % Natriumchlorid-Lösung, Fisher Chemical >