Learn More
Thermo Scientific Chemicals Formaldehyd, 4 % in PBS
Formaldehyd kann Proteine über deren primäre Aminogruppen mittels Methylenbindungen untereinander verbinden und wird deshalb als Einbalsamiermittel verwendet. Zudem wird Formaldehyd auch in zahlreichen industriellen Anwendungen und organischen Synthesen verwendet.
70.60 CHF - 113.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 50-00-0 |
---|---|
Summenformel | CH2O |
Molekulargewicht (g/mol) | 30.03 |
MDL-Nummer | MFCD00003274 |
InChI-Schlüssel | WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde |
PubChem CID | 712 |
ChEBI | CHEBI:16842 |
IUPAC-Name | Formaldehyd |
SMILES | C=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15413179
|
Thermo Scientific Chemicals
J60401.AK |
250 mL |
70.60 CHF
250 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15423179
|
Thermo Scientific Chemicals
J60401.AP |
500 mL |
113.00 CHF
500 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Formaldehyde, used as an embaliming agent due to its ability to crosslink primary amino groups in proteins through a methylene linkage, Formaldehyde is also used in numerous industrial applications and organic syntheses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
50-00-0 | |
30.03 | |
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N | |
712 | |
Formaldehyd |
CH2O | |
MFCD00003274 | |
formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde | |
CHEBI:16842 | |
C=O |
Spezifikation
Formaldehyde | |
50-00-0 | |
CH2O | |
formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde | |
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N | |
Formaldehyd | |
712 |
Flüssigkeit | |
Kunststoffflasche | |
MFCD00003274 | |
Soluble in water,ethanol,acetone,and ether. | |
C=O | |
30.03 | |
CHEBI:16842 |
Sicherheit und Handhabung
P201-P202-P261-P264b-P272-P280-P281-P302+P352-P305+P351+P338-P308+P313-P333+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H317-H319-H341-H350
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Kühl lagern
- Formaldehyde, 4% in PBS
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Karzinogenität Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: formaldehyde