Learn More
Formaldehyd, 36,5 bis 38 %, Reagenzqualität, für ACS-Analysen MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11450612 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11450612 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11450612 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219404780
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Formaldehyde
Namenshinweis Für die ACS-Analyse
CAS 50-00-0
Farbe Transparent farblos
Dichte 1,04 g/cm3 bei 20 °C
Summenformel CH2O
MDL-Nummer MFCD00003274
Menge 100 mL
Synonym formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde
InChI-Schlüssel WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
SMILES C=O
IUPAC-Name Formaldehyd
Molekulargewicht (g/mol) 30.03
PubChem CID 712
ChEBI CHEBI:16842
Formelmasse 30.03
Reinheit (%) 36,5 bis 38 %
Güte Reagenz
Physikalische Form Flüssigkeit