Learn More
Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cult™ CO2 Incubator, 232.2 L, Polished Stainless Steel
Legen Sie mit diesen stapelbaren CO2-Inkubatoren mit Mikroprozessorsteuerung große Volumina von Zellkulturen an – bei hohem Kontaminationsschutz.
Marke:  Thermo Scientific™ 3307
Additional Details : Gewicht : 0.99000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10418634
  • 22116.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab
11-03-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Legen Sie mit diesen stapelbaren Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cult™ CO2-Inkubatoren große Volumina von Zellkulturen an – bei hohem Kontaminationsschutz. Dieser Inkubator ist wahlweise mit einem Nutzraumvolumen von 232 oder 323 Litern erhältlich und kombiniert mehrere Technologien: CO2-Sensor, präzise Mikroprozessorsteuerungen, aktive Feuchtigkeitsregelung, HEPA-Luftfiltersystem und Hochtemperatur-Dekontamination.
Wärmekammer mit Direktbeheizung
  • Die Kammer mit ihrem hohen Fassungsvermögen bietet maximale Kulturfläche für Anwendungen mit hohem Durchsatz.
  • Der Türanschlag befindet sich standardmäßig links
  • Innenraum aus poliertem Edelstahl mit abgerundeten Ecken zur leichteren Reinigung
  • Ein aktiver Luftstrom verteilt die Luft sanft in der Kammer und sorgt für homogene Bedingungen
  • Sanfte Luftzirkulation zur Verringerung des Risikos von Kreuzkontaminationen
  • Robuste Edelstahl-Einlegeböden und Halterungen können zur einfachen Reinigung oder Einstellung ohne Werkzeug entfernt werden
  • Der IR-CO2-Sensor liefert präzise Überwachung und ist unempfindlich gegenüber Änderungen des Luftfeuchtigkeitssollwerts 
Aktive Luftfeuchtigkeitskontrolle
  • Luftfeuchtigkeit leicht einstellbar, ohne Handhabung einer Wasserwanne
  • Das externe Wasserreservoir dient der Minimierung der Kammer-Kontamination und ermöglicht das Nachfüllen ohne Öffnen der Kammer
  • Gut sichtbare Wasserstandsanzeige verhindert Austrocknung 
140°C Sterilisationszyklus
  • Bedarfsgesteuerter Über-Nacht-Sterilisationszyklus (14 Stunden) bei 140 °C ist unabhängig validiert
  • Erleichtert die Reinigung und macht ein separates Autoklavieren und Wiederzusammensetzen von Teilen überflüssig
  • Für die wirksame Beseitigung von Bakterien, Schimmel, Hefe und Mykoplasmen von Innenoberflächen 
Luftstromführung mit HEPA-Filtration, ISO-Klasse 5
  • Das in die Kammer integrierte HEPA-Luftfiltersystem filtert kontinuierlich alle 60 Sekunden das gesamte Kammervolumen.
  • Erreicht Reinraum-Luftqualität der ISO-Klasse 5 in 5 Minuten nach Klappenöffnung
  • Kontinuierlicher Schutz minimiert die Ansiedlung von Kontaminanten auf Innenoberflächen
Enviro-Scan Mikroprozessorsteuerung
  • Leicht zu bedienende, alphanumerische LED-Anzeige
  • Flexible, intuitive Bedienelemente mit Meldungsanzeige einschließlich Prozess- und Alarmstatusmeldungen
  • Konfigurierbares akustisches Signal beim Ein- und Ausschalten, Zugangscode, Nachverfolgung von Alarmen bei Über- bzw. Unterschreiten von Grenzwerten
Spezifikation
Spezifikation
UL, cUL, CE
Single 232L incubator
Polished Stainless Steel
27 x 35 x 39.4 in. (68.6 x 88.9 x 100.1 cm)
95%, controllable
External humidity reservoir
IR Sensor
Nicht verfügbar
Optional 4-20mA
232.2 L
20.6 x 20.8 x 32.8 in. (52.3 x 52.8 x 83.8 cm)
Ambient +5°C to 50°C
115 V, 50/60 Hz
115 V
CO2 Incubator
0 bis 20%