Learn More
Thermo Scientific™ Forma™ Arzneimittelkühlgeräte
Lagern und entnehmen Sie Arzneimittel ganz einfach bei Verwendung von Thermo Scientific™ Forma™ Arzneimittelkühlgeräten.
Spezifikation
| Typ | Pharmacy Refrigerator |
|---|---|
| Temperaturbereich | 1 ° bis 8 ° C |
| Kältemittel | FCKW-frei |
| Ausführung der Tür | Glas |
| Schubladen | Stainless Steel (Drawer) |
Beschreibung
Lagern und entnehmen Sie Arzneimittel ganz einfach mit Thermo Scientific™ Forma™ Arzneimittelkühlgeräten. Die Kühlgeräten sind für eine stabile Temperaturregelung im Bereich von 1 bis 8 °C konzipiert und verfügen über eine Mikroprozessorsteuerung, Umluftkühlung, eine Gehäuseausführung in Industriequalität, extrastarke Kühlkompressoren und vollständig ausziehbare Einlegeböden aus Edelstahl.
Mikroprozessorsteuerung:
- Temperaturregelung von 1 bis 8 °C einstellbar (werkseitige auf 4 °C eingestellt)
- Grafische Benutzerführung, Anzeige und Symbole für einen universellen Betrieb
- Sicherung des Sollwerts durch schlüsselgesicherten Hauptschalter mit drei Positionen
- Akustische/visuelle Warnungen bei Über- oder Untertemperatur und Stromausfall
- Batterie-Notbetrieb für die Funktion des Bedienfelds bei einem Stromausfall
- Alarmstummschaltung, Rückruffunktion und automatische Rückstellung
Kühlsystem:
- Strapazierfähiger, hermetisch abgedichteter Kompressor in Industriequalität
- Automatisches Abtauen für optimale Kühlleistung
- Automatische Kondensatentfernung: keine Abflussleitung erforderlich
Bauweise:
- Vollständig ausziehbare Schubladen aus Edelstahl, vielseitig einstellbar
- Vollständig verglaste Tür(en), doppelte Verglasung verhindert Kondensation
- Hochdichte, FCKW-freie Isolierung schützt bei Schwankungen der Umgebungstemperatur und minimiert die laufenden Kosten
- Vollständig verglaste, abschließbare Tür(en) mit doppelter Verglasung verhindern Kondensation
- Die Umluftkühlung sorgt für eine konstante Temperatur auf allen Einlageebenen
- Eine direktionale Luftströmung sorgt für eine schnelle Erholung nach dem Öffnen der Tür
- Gehäuseinnenbeleuchtung mit Türschalter sowie mit einem unabhängigen Schalter am Bedienfeld
- Das Gerät umfasst eine Vorrichtung für ein Türschloss
- Glatte, kratzfeste Lackierung innen und außen ermöglicht eine einfache Reinigung
Hinweis:
Die Geräteleistung kann durch die Umgebungstemperatur, die Luftfeuchtigkeit, die Art der Probenbeladung sowie die Häufigkeit des Türöffnens beeinflusst werden. Das angegebene Innenvolumen ist das Nennvolumen. Die tatsächlich nutzbare Innenraumkapazität kann durch Einlegeböden, Schubladen oder vorstehende Gehäuseteile geringer sein. Bei speziellen Fragen zu den Gehäuseabmessungen oder den zulässigen Mindestabständen wenden Sie sich bitte an unsere Vertriebsniederlassung.
Bestellinformationen:
Die Optionen und das Zubehör umfassen: Niedervolt-Spannungsverstärker (freistehend), 7-Tage-Temperaturschreiber mit 15,2 cm (6 in.)-Diagrammscheibe, 5 cm (2 in.)-Medien-/Sondendurchführung mit Abdeckung, Edelstahl-Innenoberflächen, 5 cm (2 in.)-Laufrollen, Extra-Böden und Schubladen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Kundendienst oder Vertriebsvertreter.
Spezifikation
| Pharmacy Refrigerator | |
| FCKW-frei | |
| Stainless Steel (Drawer) | |
| Painted | |
| Upright | |
| automatisch | |
| Heavy-Duty, Industrial-Grade, Hermetically Sealed |
| 1 ° bis 8 ° C | |
| Glas | |
| Smooth, Scratch-resistant Paint | |
| CFC Free | |
| Mikroprozessor | |
| Alarm, Recorder |