Learn More
Thermo Scientific™ Forma™ Hochleistungs-Laborkühlschränke mit massiven Türen
Thermo Scientific™ Forma™ Hochleistungs-Laborkühlschränke mit massiven Türen eignen sich ideal für den klinischen und wissenschaftlichen Einsatz und erfüllen eine Vielzahl von Platz- und Lagerungsanforderungen.
auf Anfrage
Spezifikation
Typ | High-Performance Refrigerator |
---|---|
Temperaturbereich | 1 ° bis 8 ° C |
Kältemittel | FCKW-frei |
Ausführung der Tür | Solids |
No. of Doors | 1 |
Beschreibung
Thermo Scientific™ Forma™ Hochleistungs-Laborkühlschränke mit massiven Türen eignen sich ideal für den klinischen und wissenschaftlichen Einsatz und erfüllen eine Vielzahl von Platz- und Lagerungsanforderungen. Unsere Forma-Laborkühlschränke verfügen über eine Mikroprozessorsteuerung, Umluftkühlung, eine Innenraumausführung in Industriequalität sowie extrastarke Kühlkompressoren, die sich ideal für den Einsatz in Industrie, Medizin und Forschung eignen.
Die wichtigsten Funktionen:- Einstellbare Temperaturregelung von 1 bis 8 °C (werkseitig auf +4 °C voreingestellt)
- Abtauautomatik und Kondensatabführung
Mikroprozessorsteuerung:
- Bedienerfreundliche Steuerung mit visueller Anzeige
- Alarmstummschaltung, Rückruffunktion und automatische Rückstellung
- Sicherung des Sollwerts durch schlüsselgesicherten Hauptschalter mit drei Positionen, der die Spannung für alle Systeme steuert
- Akustische/visuelle Alarme bei Stromausfall und Über-/Untertemperatur
- Batterienotbetrieb und Anschlüsse für Fernalarm
Bauweise:
- Die hochgradig dichte, FCKW-freie Isolierung aus Urethan-Schaum schützt den Schrank bei Schwankungen der Umgebungstemperatur und minimiert die Betriebskosten
- Die Umluftkühlung sorgt für eine konstante Temperatur auf allen Einlageebenen
- Der gerichtete Luftstrom sorgt für eine schnelle Temperaturerholung
- Innen- und Außenflächen mit stoßfester Pulverbeschichtung
- Türgriffe über die gesamte Länge (außer bei den FRGL4504-Modellen)
- Innenraumbeleuchtung mit Türschalter; unabhängiger Schalter auf dem Bedienfeld
- Selbstschließende Türen mit Verschlussmöglichkeit
- Epoxidbeschichtete, offene Drahteinlagen, in Schritten von 2,5 cm (1 in.) verstellbar
Kühlsystem:
- Hochgradig belastbare, hermetisch abgedichtete Kompressoren in Industriequalität
- Automatisches Abtauen für optimale Kühlleistung
- Automatische Kondensatabführung: keine Abflussleitung erforderlich
Bestellinformationen:
- V- und W-Modelle sind in Nordamerika nicht erhältlich.
- Optionen umfassen freistehenden Niedervolt-Spannungsverstärker; integrierten Temperaturschreiber; 5 cm (2 in.)-Medien-/Sondendurchführung mit Abdeckung; Edelstahl-Oberflächen innen und außen, 5 cm (2 in.)-Laufrollen; Extra-Böden; doppelt verglaste Sichttüren.
- Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Kundendienst oder Vertriebsvertreter.
Hinweis:
Umgebungstemperatur und Luftfeuchte, Methoden der Probenlagerung und die Häufigkeit des Türöffnens können sich unter Umständen auf die Systemleistung auswirken.
Das angegebene Volumen ist das Nennvolumen. Die tatsächlich nutzbare Innenraumkapazität kann durch Einlagen, Schubladen oder vorstehende Schrankteile geringer sein.
Spezifikation
High-Performance Refrigerator | |
FCKW-frei | |
1 | |
High-impact Powder Paint Coating | |
2 in. (5cm) casters (two locking, two nonlocking), factory installed | |
1 Zoll ( 2,5 cm ) Zugangsöffnung | |
Alarm, Recorder |
1 ° bis 8 ° C | |
Solids | |
Stainless Steel | |
High-impact Powder Paint Coating | |
Mikroprozessor | |
automatisch | |
Heavy-Duty, Industrial-Grade, Hermetically Sealed |