Learn More
Thermo Scientific™ Forma™ Hochleistungs-Kühlgeräte mit Glastüren
Hochleistungs-Laborkühlgeräte eignen sich ideal für den industriellen, klinischen und wissenschaftlichen Einsatz und erfüllen eine Vielzahl von Platz- und Lagerungsanforderungen.
Spezifikation
| Typ | High-Performance Refrigerator |
|---|---|
| Temperaturbereich | 1 ° bis 8 ° C |
| Kältemittel | FCKW-frei |
| Schrankmaterial | Stainless Steel |
| Oberflächenbehandlung außen | High-impact Powder Paint Coating |
Beschreibung
Thermo Scientific™ Forma™ Hochleistungs-Laborkühlgeräte mit Glastüren eignen sich ideal für den industriellen, klinischen und wissenschaftlichen Einsatz und erfüllen eine Vielzahl von Platz- und Lagerungsanforderungen. Unsere Forma-Laborkühlschränke verfügen über eine Mikroprozessorsteuerung, Umluftkühlung, eine Innenraumausführung in Industriequalität sowie extrastarke Kühlkompressoren, die sich ideal für den Einsatz in Industrie, Medizin und Forschung eignen.
Die wichtigsten Funktionen:- Verschiedenen Gehäusegrößen für praktisch jede Anwendungsanforderung
- Die Umluftkühlung sorgt für eine konstante Temperatur und schützt Proben und Bestände
- Einstellbare Temperaturregelung von 1 bis 8 °C (werkseitig auf +4 °C voreingestellt)
- Abtauautomatik und Kondensatabführung
Mikroprozessorsteuerung:
- Bedienerfreundliche Steuerung mit visueller Anzeige
- Alarmstummschaltung, Rückruffunktion und automatische Rückstellung
- Sicherung des Sollwerts durch schlüsselgesicherten Hauptschalter mit drei Positionen, der die Spannung für alle Systeme steuert
- Akustische/visuelle Alarme bei Stromausfall und Über-/Untertemperatur
Bauweise:
- Die hochgradig dichte, FCKW-freie Isolierung aus Urethan-Schaum schützt den Schrank bei Schwankungen der Umgebungstemperatur und minimiert die Betriebskosten.
- Die Umluftkühlung sorgt für eine konstante Temperatur auf allen Einlageebenen
- Der gerichtete Luftstrom ermöglicht eine schnelle Temperaturerholung.
- Innen- und Außenflächen mit stoßfester Pulverbeschichtung
- Türen mit Griffen in voller Länge (außer bei FRGL4504 Modellen)
- Innenraumbeleuchtung mit Türschalter; unabhängiger Schalter auf dem Bedienfeld
- Selbstschließende Türen mit Verschlussmöglichkeit
- Epoxidbeschichtete, offene Gittereinlagen, in Schritten von 2,5 cm (1 in.) verstellbar
Kühlsystem:
- Hochgradig belastbare, hermetisch abgedichtete Kompressoren in Industriequalität
- Automatisches Abtauen für optimale Kühlleistung
- Automatische Kondensatabführung: keine Abflussleitung erforderlich
Bestellinformationen:
V- und W-Modelle sind in Nordamerika nicht erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Kundendienst oder Vertriebsvertreter.
Hinweise:
- Umgebungstemperatur und Luftfeuchte, Methoden der Probenlagerung und die Häufigkeit des Türöffnens können sich unter Umständen auf die Systemleistung auswirken.
- Das angegebene Volumen ist das Nennvolumen. Die tatsächlich nutzbare Innenraumkapazität kann durch Einlagen, Schubladen oder vorstehende Schrankteile geringer sein.
- Optionen umfassen: freistehenden Niedervolt-Spannungsverstärker; integrierten Temperaturschreiber; 5 cm (2 in.)-Medien-/Sondendurchführung mit Abdeckung; Edelstahl-Oberflächen innen und außen; 5 cm (2 in.)-Laufrollen; Extra-Böden; doppelt verglaste Sichttüren
Spezifikation
| High-Performance Refrigerator | |
| FCKW-frei | |
| High-impact Powder Paint Coating | |
| High-impact Powder Paint Coating | |
| Mikroprozessor | |
| automatisch | |
| Heavy-Duty, Industrial-Grade, Hermetically Sealed |
| 1 ° bis 8 ° C | |
| Stainless Steel | |
| FCKW-frei | |
| 2 in. (5cm) casters (two locking, two nonlocking), factory installed | |
| 1 Zoll ( 2,5 cm ) Zugangsöffnung | |
| Alarm, Recorder |