Learn More
Thermo Scientific™ Forma™ Hochleistungs-Laborgefriergeräte
Schützen Sie Ihre empfindlichen medizinischen und wissenschaftlichen Proben mit den hochentwickelten Funktionen dieses Hochleistungs-Laborgefriergeräts zur Aufbewahrung häufig verwendeter Labormaterialien.
auf Anfrage
Spezifikation
Typ | High-Performance Freezer |
---|---|
Temperaturbereich | -30°C |
Ausführung der Tür | Solid |
Schrankmaterial | Stainless Steel |
Isolierung | CFC-free |
Beschreibung
Schützen Sie Ihre empfindlichen medizinischen und wissenschaftlichen Proben mit den hochentwickelten Funktionen von Thermo Scientific™ Forma™ Hochleistungs-Laborgefriergeräten, die für den Einsatz im medizinischen und wissenschaftlichen Bereich konzipiert wurden und sich zum Beispiel zur Lagerung von Reagenzien, Arzneimitteln, biologischen Substanzen oder anderen im Labor häufig verwendeten Materialien eignen. Unsere Forma Hochleistungs-Gefriergeräte verfügen über eine Mikroprozessorsteuerung, Umluftkühlung, eine Gehäusebauweise in Industriequalität sowie extrastarke Kühlkompressoren. Damit sind sie für den Einsatz in Industrie, Medizin und Forschung geeignet.
Die wichtigsten Funktionen:- Stabile Niedrigtemperaturumgebung für häufig verwendete Laborreagenzien, Pharmazeutika und biologische Materialien
- Temperatur werkseitig auf -20 °C oder -30 °C voreingestellt†
- Manuelles Abtauen (-20 °C-Modell); automatisches Abtauen und Kondensatabführung (-30 °C-Modelle)
Mikroprozessorsteuerung:
- Bedienerfreundliche Steuerung und visuelle Anzeige
- Alarmstummschaltung, Rückruffunktion und automatische Rückstellung
- Sicherung des Sollwerts durch schlüsselgesicherten Hauptschalter mit drei Positionen, der die Spannung für alle Systeme steuert
- Akustische/visuelle Alarme für zu hohe/zu niedrige Temperatur und bei Stromausfall
- Batterienotbetrieb und Anschlüsse für Fernalarm
Bauweise:
- Robuster und widerstandsfähiger Innenraum mit glatten, kratzfesten Oberflächen‡ und leicht zu reinigenden Außenflächen
- Hochgradig dichte, FCKW-freie Isolierung
- Massive selbstschließende Türen mit Schloss
- Eine geschlossene Dichtung sorgt für gute Türabdichtung zur Aufrechterhaltung einer konstanten Temperatur im Innenraum.
- Ein gerichteter Luftstrom sorgt für eine schnelle Temperaturerholung nach dem Öffnen der Tür.
- Türgriffe über die gesamte Türlänge
- Lackierte, offene Gittereinlegeböden, in Schritten von 2,5 cm (1 in.) verstellbar
Kühlsystem:
- Hermetisch abgedichteter Kompressor in Industriequalität
- Automatisches Abtauen für optimale Kühlleistung (bei allen Modellen außer FFGL2320)
- Manuelles Abtauen für optimale Temperaturkonstanz (nur bei den Modellen FFGL2320)
Bestellinformationen:
- Optionen umfassen: freistehenden Niedervolt-Spannungsverstärker; integrierten Temperaturschreiber; 5 cm (2 in.)-Medien-/Sondendurchführung mit Abdeckung; Edelstahl-Oberflächen innen und außen; 5 cm (2 in.) große Laufrollen und Extra-Böden V- und W-Modelle sind
- in Nordamerika nicht erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Kundendienst oder Vertriebsvertreter.
Hinweis:
†Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit, Methoden der Probenlagerung und die Häufigkeit des Türöffnens können sich unter Umständen auf die Systemleistung auswirken.
‡Das angegebene Volumen ist das Nennvolumen. Die tatsächlich nutzbare Innenraumkapazität kann durch Einlegeböden, Schubladen oder vorstehende Schrankteile geringer sein.
Spezifikation
High-Performance Freezer | |
Solid | |
CFC-free | |
Mikroprozessor | |
Automatisch | |
Heavy-duty, Industrial-grade, Hermetic |
-30°C | |
Stainless Steel | |
Stainless Steel | |
Warranty varies by country, please contact us for details | |
Alarm, Recorder | |
FCKW-frei |