Learn More
Thermo Scientific™ Forma™ Forma™ -40 °C Ultratiefkühlschränke der FDE-Serie
Artikelnummer. 16460915
Click to view available options
Elektrische Anforderungen:
230 V, 50 Hz
Aufnahmevermögen:
2-Zoll-Boxen (400)
2-Zoll-Boxen (500)
2-Zoll-Boxen (600)
Steckertyp:
EU
Zertifizierung/Konformität:
CE
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16460915
Marke: Thermo Scientific™ Forma™ FDE60040FV
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Die -40 °C Ultratiefkühlgeräte der Thermo Scientific™ Forma™ FDE-Serie bieten einen reduzierten Energieverbrauch, eine vereinfachte Touch-Benutzeroberfläche, vier Kapazitäten und ein ergonomisches Schrankdesign.
Thermo Scientific™ Forma™ FDE-Serie -40 °C Ultra-Tiefkühlgeräte mit H-Antrieb bieten drei aufrechte Modelle, die die Lagerkapazität von 40.000 auf 60.000 2 ml-Fläschchen erweitern. Die FDE-Serie ist eine nachhaltige und zuverlässige Lösung mit höchster Probensicherheit sowie Betriebskosteneinsparungen für Labore aller Art.
Leistung
  • Dank der Kohlenwasserstofftechnologie des H-Drive sparen diese Systeme bis zu 25 % an Energie und Wärmeabgabe im Vergleich zu herkömmlichen Ultra-Tiefkühlgeräten mit Kältemittel1
  • Konzipiert für den täglichen Gebrauch: die Schranktemperatur erholt sich nach dem Öffnen der Tür um 20 % schneller.2
  • Die leise Geräuschentwicklung von 53 dBA ermöglicht es, den Gefrierschrank ins Labor statt auf den Flur zu stellen
  • Erfüllt die Validierungsprotokolle für ±10 °C bei -80 °C mit starken Spitzenschwankungen und stationären Temperaturschwankungen
  • Natürliche Kältemittel auf Kohlenwasserstoffbasis reduzieren die Betriebsbeanspruchung des Systems und sorgen für hervorragende Zuverlässigkeit und sorgenfreien Probenschutz
Anwenderfreundlich
  • Die H-Drive-Informationszentrale (HIC) kombiniert eine leicht ablesbare Temperatur mit benutzerfreundlichen, kapazitiven Touch-Tasten auf einem 5,6-Zoll-Display
  • Vier Größen (300, 400 500 und 600 2 in.-Box) für eine Vielzahl von Lagerungsanforderungen und Laborspezifikationen
  • Alle Modelle verfügen über fünf Innentüren, die einen einfachen Zugang zu den Proben ermöglichen, ohne den Gefrierraum den Umgebungsbedingungen auszusetzen
  • Verbesserter Bedienkomfort durch einen neuartigen ergonomisch gestalteten Griff, ein kontrastreiches Display auf Augenhöhe und komfortable, leicht zugängliche Regalplätze.
  • Kompatibel mit den meisten Gestellsystemen, einschließlich einer kompletten Palette von Thermo Scientific™ Gestellen für Schachteln und Mikrotiterplatten sowie Thermo Scientific™ Matrix™ und Nunc CryoBank™ Röhrchen
  • Sicherheitsfunktionen einschließlich Alarmeinstellungen und für Vorhängeschlösser geeignete Türen
Nachhaltigkeit
  • Hergestellt in einem Fertigungsbetrieb, der unter anderem für die Vermeidung von Deponieabfällen mit einem Preis ausgezeichnet wurde
  • Geringere HVAC-Kosten durch weniger Wärmeabgabe an die Umwelt
  • Natürliche Kältemittel und wassergeblasene Schaumstoffisolierung, wodurch die Baureihe den SNAP-Anforderungen der US-Umweltschutzbehörde, der F-Gas-Verordnung der Europäischen Union und anderen Nachhaltigkeitsnormen entspricht
Fußnoten:
  1. Interne Daten beim Vergleich von 11,2 kWh/Tag gegenüber UXF600 mit kWh/Tag. Daten liegen vor.
  2. Typische Testdaten von Gefrierschränken auf Grundlage interner Tests bei Umgebungstemperatur von 20 °C; typisches Standard-Validierungsprotokoll von ±10 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Forma FDE-Serie -40 °C Ultratiefkühlgeräte, Fassungsvermögen von 600 Schachteln, 230 V, 50 Hz
Kapazität (angloamerikanisch) 28,8 cu. ft.
Kapazität (metrisch) 816 L
Temperaturbereich -10 °C bis -40 °C
Ausführung der Tür 1 Außentür, 4 Innentüren
No. of Doors 5
Isolierung Vakuumisolationspaneele (VIP) + wassergetriebenem Polyurethanschaum (SNAP-konform)
Innen Stainless Steel
Einschübe 3
Fassungsvermögen (angloamerikanisch) Einschub 245 lbs.
Fassungsvermögen (metrisch) Einschub 111 kg
Zertifizierung/Konformität CE
Modell Schrank
Display HIC 5,6 in.-Anzeige mit 7 Segmenten mit kapazitiven Touchscreen-Tasten
Produktlinie Forma
Gewährleistung Garantie variiert je nach Land, bitte kontaktieren Sie uns für Details
Abtauen Manuell
Abmessungen (T x B x H) außen 38,5 x 39,6 x 78 in. (97,7 x 100,6 x 198,1cm)
Abmessungen (T x B x H) innen 71,9 x 87,3 x 130,1cm (28,3 x 34,4 x 51,2 in.)
Überwachungsoptionen Alarm, Schreiber
Parameter-Verriegelung Ja
Konnektivität Fernalarmanschlüsse, 4 bis 20 mA, RS485- und Trockenkontakte
SmartView-Kompatibilität Smart-Vue kompatibel
Stromstärke 3,4/10
Steckertyp EU
Spannung 230 V
Elektrische Anforderungen 230 V, 50 Hz
Frequenz 50 Hz
Fläschchenkapazität 60,000 x 2 ml
Kompressor H-Antriebskompressor
Kältemittel Gehäuse R290
Versandgewicht (angloamerikanisch) 765 lb.
Versandgewicht (metrisch) 348kg
Gewicht (angloamerikanisch) 654 lb.
Gewicht (metrisch) 297 kg
Aufnahmevermögen 2-Zoll-Boxen (600)