Learn More
Thermo Scientific™ Forma™ Blutbankkühlschränke
Vereinfachen Sie Ihre Arbeitsabläufe mit Thermo Scientific™ Forma™ Blutbankkühlschränken, die die strengen Anforderungen für die Lagerung von Vollblut und Blutkomponenten erfüllen.
Spezifikation
| Typ | Blood Bank Refrigerator |
|---|---|
| Temperaturbereich | 1°C to 4°C |
| Kältemittel | CFC-free |
| No. of Doors | 1 |
| Schubladen | Stainless Steel (Drawer) |
Beschreibung
Vereinfachen Sie Arbeitsabläufe und erhöhen Sie die Genauigkeit mit Thermo Scientific™ Forma™ Blutbankkühlschränken. Diese Kühlschränke erfüllen strenge Anforderungen für die Lagerung von Vollblut und Blutkomponenten und verfügen über eine Mikroprozessorsteuerung, einfache Alarmfunktionen und zuverlässige, bewährte Kühlsysteme.
Mikroprozessorsteuerung:
- Temperatur von 1 °C bis 8 °C einstellbar, werkseitige Voreinstellung: 4 °C
- Symbolbasierte Steuerung und Anzeigen für einfache Bedienung
- Abschließbarer Ein/Aus-Schalter mit Sollwert-Sicherung für höhere Sicherheit
- Akustische/optische Alarme bei Über- oder Untertemperatur und Stromausfall mit Statusberichten zu den Fehlfunktionen
- Die Alarmwerte sind als Übertemperaturwert +5.5 °C über und +1.5 °C unter dem Sollwert als Untertemperatur voreingestellt.
- Ein Abtausensor steuert den Abtauzyklus des Verdampfers, minimiert Eisbildung. Hierdurch wird die effiziente Funktion des Kühlsystems gewährleistet.
- Das große Digitaldisplay erleichtert die Sichtkontrolle; Anzeigegenauigkeit 0.1 °C
- Alarmstummschaltung, Rückruf und automatische Rückstellungsfunktionen
- Alarmtest per Drucktaste zur Prüfung der Sensorfunktion
- Batterie-Notstromversorgung während eines Stromausfalls
- Extra lange Alarmsondenleitung für manuelle Tests und Verifizierungen
- Fernalarmkontakte
Kühlsystem:
- Hermetisch abgedichteter Kompressor in Industriequalität
- Automatisches Abtauen für optimale Kühlleistung
- Automatische Kondensatabfuhr; keine Ablaufkanäle erforderlich
Bauweise:
- Integrierter Sieben-Tage-Temperaturschreiber mit 15.2 cm-Diagrammscheibe (externer Schreiber für FRBB404)
- Voll ausziehbare und einstellbare Edelstahl-Schubladen
- Doppelt verglaste Tür(en), zur Vermeidung von Kondenswasserbildung isoliert (optional beim FRBB404)
- FCKW-freie Isolierung aus Polyurethanschaum mit hoher Dichte schützt den Schrank vor Schwankungen der Umgebungstemperatur und reduziert die Betriebskosten
- Umluftkühlung sorgt für eine konstante Temperatur auf allen Einlegeböden
- Die gerichtete Luftströmung sorgt für schnelle Erholungszeiten nach dem Öffnen der Tür.
- Innenraumbeleuchtung mit Türschalter sowie mit einem unabhängigen Schalter am Bedienfeld (außer 133 l-Modelle)
- Selbstschließende Türen, geschlossene Dichtungen um die Türöffnungen
- Vorbereitung für Türschloss
- 2.5 cm-Zugangsanschluss an FRBB404
- Höhenverstellbare Füße (optional auch Laufräder erhältlich)
- Innen und außen glatte, kratzfeste Oberfläche, die sich leicht reinigen lässt
Optional erhältliches Zubehör:
- Spannungsschutz, extern
- Zugangsanschluss mit einem Durchmesser von 5 cm (2 Zoll) und Abdeckung (standardmäßiger 2.5 cm [1 Zoll]-Anschluss für FRBB404)
- Innen- und Außenflächen aus Edelstahl
- 5 cm (2 Zoll)-Laufrollen
- Zusätzliche Schubladen, Schubladenteiler aus Edelstahl
- Beheizte Glastüren und Türanschläge für die meisten Modelle erhältlich
- Arbeitsplatte für FRBB404
- Garantie je nach Land unterschiedlich, bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an uns
Spezifikation
| Blood Bank Refrigerator | |
| CFC-free | |
| Stainless Steel (Drawer) | |
| Painted | |
| LED | |
| Microprocessor | |
| Alarm, Recorder | |
| Heavy-Duty, Industrial-Grade, Hermetically Sealed |
| 1°C to 4°C | |
| 1 | |
| Smooth, Scratch-resistant Paint | |
| CFC-free | |
| Defrost | |
| Automatic | |
| 7 Days |