Learn More
Thermo Scientific™ Forma™ Serie 8600, -86 °C-Ultratiefkühltruhen
Artikelnummer. 11396371
Click to view available options
Elektrische Anforderungen:
230 V 50 Hz
Aufnahmevermögen:
Boxen (252)
Boxen (348)
Boxen (396)
Boxen (63)
Abmessungen (T x B x H) außen:
75.9 x 72.4 x 111.3cm (29.5 x 28.5 x 43.8 in.)
84.8 x 182.9 x 102.9cm (33.4 x 72 x 40.5 in.)
84.8 x 243.8 x 102.9cm (33.4 x 96 x 40.5 in.)
85.9 x 222.5 x 102.9cm (33.8 x 87.6 x 40.5 in.)
Steckertyp:
EU
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11396371
Marke: Thermo Scientific™ 813CV
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Lagern Sie Proben zuverlässig in den -86 °C-Tiefkühlgeräten der Serie Forma 8600. Für eine Vielzahl von Ansprüchen in vier Größen erhältlich.
Lagern Sie Proben zuverlässig in Thermo Scientific™ Forma -86 °C-Ultratiefkühltruhen der Serie 8600. Die für eine Vielzahl von Ansprüchen in vier Größen erhältlichen Geräte der Serie 8600 befriedigen zahlreiche Ansprüche und bieten alle Probenschutzfunktionen unserer Forma 900 und Forma 7000 Standgeräte.
Hauptmerkmale:
  • Zentrales Informationszentrum mit Mikroprozessorsteuerung und Überwachungssystem gewährleistet, dass alle Bedienelemente und Anzeigen leicht erreichbar und ablesbar sind — bei 3-Kubikfuß-Modellen auf Kniehöhe.
  • Verbessert die Temperatursteuerung und hält Leistungsreserven bereit, wodurch die Temperatur der gelagerten Proben konstanter bleibt.
  • Polystyrol-Innendeckel reduzieren den Verlust an Kaltluft und verkürzen die Temperaturerholzeit nach dem Öffnen der Tür.
  • Leicht herausnehmbarer, waschbarer Filter schützt vor Staub auf dem Kondensator, der zu einer reduzierten Kühlleistung und damit zu einem erhöhten Risiko für die Proben führen kann.
  • Anwenderfreundlicher, ergonomischer Türgriff kann einhändig bedient werden.
  • Wählbare CO2- oder LN2-Notversorgungssysteme bieten im Falle eines Stromausfalls oder bei mechanischen Störungen zusätzlichen Probenschutz.
Bauweise:
  • Die 5 ″ (127 mm) dicke eingeschäumte Polyurethan-Isolierung verringert den Energieverbrauch und hält den Temperatursollwert aufrecht.
  • Die Dreipunkt-Türdichtung gewährleistet eine längere Haltezeit beim Öffnen der Tür.
  • Außengehäuse aus robustem, kaltgewalztem Stahl mit Pulver-Einbrennlackierung zum Schutz vor Lackschäden und Rost.
  • 1 ″ (25 mm) Durchführungen für zusätzliche Sonden oder Instrumente
  • Innenraum aus Edelstahl.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Kapazität: 12.7 cu. ft. (359.6 l); 230 V/50 Hz; 12 A
Typ Ultratiefkühlgerät, Truhe
Kapazität (angloamerikanisch) 12,7 cu. ft.
Kapazität (metrisch) 359.6 l (12.7 cu. ft.)
Temperaturbereich –50 bis –86 °C
Schrankmaterial Kaltgewalzter Stahl
Isolierung Polyurethanschaum
Innen Edelstahl
Zertifizierung/Konformität CE, cULus, FDA Klasse I, UL
Modell Truhe, Forma
Kondensatortyp Lamellen und Rohre, Umluftkühlung
Regelungsart LED mit Drucktasten
Produktlinie Forma
Gewährleistung Die Garantie unterscheidet sich je nach Land, bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Informationen benötigen.
Abtauen Manuell
Wassergekühlt Optional
Abmessungen (T x B x H) außen 84.8 x 182.9 x 102.9cm (33.4 x 72 x 40.5 in.)
Abmessungen (T x B x H) innen 47 x 108 x 71.1 cm (18.5 x 42.5 x 28 in.)
Überwachungsoptionen Alarm, Schreiber
Zugriffssicherheit Türschloss
Datenschreiber Optionaler 7-Tage-Datenschreiber
Datenausgabe RS-485, 4-20 mA, potenzialfreie Kontakte – Standard
Betriebsmodi Standardbetrieb
Parameter-Verriegelung Einzelne Kennung
Notversorgungssysteme CO2 oder LN2 optional
SmartView-Kompatibilität Smart-Vue kompatibel
Stromstärke 12 A
Steckertyp EU
Spannung 230 V
Elektrische Anforderungen 230 V 50 Hz
Frequenz 50 Hz
Wirkleistung 970 W
Spannungskompensation Inverswandler
Fläschchenkapazität 25.200 x 2 ml
Kompressor Hermetischer Kompressor
Kältemittel R404A (1. Stufe), R508B (2. Stufe)
Versandgewicht (angloamerikanisch) 716 lbs.
Versandgewicht (metrisch) 325 kg
Gewicht (angloamerikanisch) 666 lbs.
Gewicht (metrisch) 701 kg
Aufnahmevermögen Boxen (252)