Learn More
Forchlorfenuron, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Forchlorfenuron |
| Schmelzpunkt | 165.0°C to 170.0°C |
| Löslichkeit | Soluble in water, methanol, ethanol and acetone; Slightly soluble in chloroform |
| Menge | 5 g |
| Formelmasse | 247.68 |
| Reinheit (%) | ≥97.5% (HPLC) |