Learn More
Nabertherm™ Zwangskonvektions-Kammerofen NA mit B500-Controller
Alle ansehen Nabertherm Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 L
60 l
120 l
250 l
500 l
Unit Size:
1 Stück
Description
- Höchsttemperatur:650 °C
- Luftleitbleche aus Edelstahl im Ofen für optimale Luftzirkulation
- Rechts angeschlagene Schwenktür
- Grundrahmen im Lieferumfang enthalten, NA 15/65 als Tischmodell ausgeführt
- Horizontale Luftzirkulation
- Temperaturkonstanz bis +/- 4 °C gemäß DIN 17052-1 (Modell NA 15/65 bis +/- 5 °C)
- Optimale Luftverteilung durch hohe Strömungsgeschwindigkeiten
- Eine Rahmenplatte und Schienen für zwei zusätzliche Tabletts im Lieferumfang enthalten (NA 15/65 ohne Rahmenplatte)
- Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
- NTLog Basic für Nabertherm Steuergerät: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick
Specifications
Specifications
| Zertifizierung/Konformität | DIN 17052-1 |
| Reglertyp | B500 |
| Kapazität (metrisch) | 250 l |
| Temperatur (metrisch) | Bis zu 650 °C |
| Typ | Kammerofen |
| Temperaturgleichförmigkeit | ±4 °C |
| Abmessungen (T x B x H) innen | 750 x 600 x 600 mm |
| Gewicht (metrisch) | 590 kg |