Learn More
Nabertherm™ Zwangskonvektions-Kammerofen NA mit B500-Controller
Alle ansehen Nabertherm Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 L
60 l
120 l
250 l
500 l
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Höchsttemperatur:650 °C
- Luftleitbleche aus Edelstahl im Ofen für optimale Luftzirkulation
- Rechts angeschlagene Schwenktür
- Grundrahmen im Lieferumfang enthalten, NA 15/65 als Tischmodell ausgeführt
- Horizontale Luftzirkulation
- Temperaturkonstanz bis +/- 4 °C gemäß DIN 17052-1 (Modell NA 15/65 bis +/- 5 °C)
- Optimale Luftverteilung durch hohe Strömungsgeschwindigkeiten
- Eine Rahmenplatte und Schienen für zwei zusätzliche Tabletts im Lieferumfang enthalten (NA 15/65 ohne Rahmenplatte)
- Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
- NTLog Basic für Nabertherm Steuergerät: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | DIN 17052-1 |
| Reglertyp | B500 |
| Kapazität (metrisch) | 60 l |
| Temperatur (metrisch) | Bis zu 650 °C |
| Typ | Kammerofen |
| Temperaturgleichförmigkeit | ±4 °C |
| Abmessungen (T x B x H) innen | 500 x 350 x 350 mm |
| Gewicht (metrisch) | 350 kg |