Learn More
Beskrivelse
- Höchsttemperatur: 650 °C
- Luftleitbleche aus Edelstahl im Ofen für optimale Luftzirkulation
- Rechts angeschlagene Schwenktür
- Grundrahmen im Lieferumfang enthalten, NA 15/65 als Tischmodell ausgeführt
- Horizontale Luftzirkulation
- Temperaturgleichmäßigkeit bis +/- 4 °C gemäß DIN 17052-1 (Modell NA 15/65 bis +/- 5 °C)
- Optimale Luftverteilung durch hohe Strömungsgeschwindigkeiten
- Eine Rahmenplatte und Schienen für zwei zusätzliche Tabletts im Lieferumfang enthalten (NA 15/65 ohne Rahmenplatte)
- Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
- NTLog Basic für Nabertherm Steuergerät: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick
Tekniske data
Tekniske data
| Zertifizierung/Konformität | DIN 17052-1 |
| Kapazität (metrisch) | 250 l |
| Typ | Chamber Furnace |
| Enthält | B400 Controller |
| Temperaturregelung | B400 |
| Temperaturgleichförmigkeit | ±4°C |
| Abmessungen (T x B x H) innen | 750 x 600 x 600 mm |
| Abmessungen (L x B x H) | 750 x 600 x 600 mm |
| Länge (metrisch) | 750 mm |
| Breite (metrisch) | 600 mm |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?