Learn More
Nabertherm™ Zwangskonvektions-Kammerofen NA, 450 °C
Artikelnummer. 17378059 Alle ansehen Nabertherm Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 L
60 L
120 l
250 l
500 l
Reglertyp:
B500
C540
Gehäuse B500
Gehäuse C540
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17378059
Marke: Nabertherm™ NA5043K2
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Eine gute Temperaturkonstanz mit Luftzirkulation sorgt für ideale Prozessbedingungen zum Glühen, Aushärten, Lösungsglühen, künstlichen Altern, Vorwärmen oder Hartlöten.Die Öfen sind mit einem Glühkasten zum Weichglühen von Kupfer oder zum Temperieren von Titan ausgestattet.
  • Höchsttemperatur:450 °C
  • Luftleitbleche aus Edelstahl im Ofen für optimale Luftzirkulation
  • Rechts angeschlagene Schwenktür
  • Grundrahmen im Lieferumfang enthalten, NA 15/65 als Tischmodell ausgeführt
  • Horizontale Luftzirkulation
  • Temperaturkonstanz bis +/- 4 °C gemäß DIN 17052-1 (Modell NA 15/65 bis +/- 5 °C)
  • Optimale Luftverteilung durch hohe Strömungsgeschwindigkeiten
  • Eine Rahmenplatte und Schienen für zwei zusätzliche Tabletts im Lieferumfang enthalten (NA 15/65 ohne Rahmenplatte)
  • Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
  • NTLog Basic für Nabertherm Steuergerät: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität DIN 17052-1
Reglertyp B500
Kapazität (metrisch) 500 l
Temperatur (metrisch) Bis zu 450 °C
Typ Kammerofen
Temperaturgleichförmigkeit ±4 °C
Gewicht (metrisch) 750 kg