Learn More
Nabertherm Zwangskonvektions-Kammerofen NA, 450 °C
Artikelnummer. 15988380 Alle ansehen Nabertherm Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 l
60 l
120 l
250 l
500 l
Temperaturregelung:
B400
C440
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15988380
Marke: Nabertherm NA0641D2
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Eine gute Temperaturgleichförmigkeit mit Luftzirkulation sorgt für ideale Prozessbedingungen zum Glühen, Aushärten, Lösungsglühen, künstlichen Altern, Vorwärmen oder Hartlöten. Die Öfen sind mit einem Glühkasten zum Weichglühen von Kupfer oder zum Temperieren von Titan ausgestattet.
  • Höchsttemperatur: 450 °C
  • Luftleitbleche aus Edelstahl im Ofen für optimale Luftzirkulation
  • Rechts angeschlagene Schwenktür
  • Grundrahmen im Lieferumfang enthalten, NA 15/65 als Tischmodell ausgeführt
  • Horizontale Luftzirkulation
  • Temperaturgleichmäßigkeit bis +/- 4 °C gemäß DIN 17052-1 (Modell NA 15/65 bis +/- 5 °C)
  • Optimale Luftverteilung durch hohe Strömungsgeschwindigkeiten
  • Eine Rahmenplatte und Schienen für zwei zusätzliche Tabletts im Lieferumfang enthalten (NA 15/65 ohne Rahmenplatte)
  • Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
  • NTLog Basic für Nabertherm Steuergerät: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität DIN 17052-1
Kapazität (metrisch) 60 l
Typ Chamber Furnace
Temperaturregelung B400
Temperaturgleichförmigkeit ±4°C
Gewicht (metrisch) 350 kg