Learn More
Nabertherm Zwangskonvektions-Kammerofen NA, 450 °C
Alle ansehen Nabertherm Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 l
60 l
120 l
250 l
500 l
Temperaturregelung:
B400
C440
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Höchsttemperatur: 450 °C
- Luftleitbleche aus Edelstahl im Ofen für optimale Luftzirkulation
- Rechts angeschlagene Schwenktür
- Grundrahmen im Lieferumfang enthalten, NA 15/65 als Tischmodell ausgeführt
- Horizontale Luftzirkulation
- Temperaturgleichmäßigkeit bis +/- 4 °C gemäß DIN 17052-1 (Modell NA 15/65 bis +/- 5 °C)
- Optimale Luftverteilung durch hohe Strömungsgeschwindigkeiten
- Eine Rahmenplatte und Schienen für zwei zusätzliche Tabletts im Lieferumfang enthalten (NA 15/65 ohne Rahmenplatte)
- Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
- NTLog Basic für Nabertherm Steuergerät: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | DIN 17052-1 |
| Kapazität (metrisch) | 30 l |
| Typ | Chamber Furnace |
| Temperaturregelung | B400 |
| Temperaturgleichförmigkeit | ±4°C |
| Gewicht (metrisch) | 285 kg |