Learn More
Liebherr™ Kühlschrank mit Alarm, forcierte Luftumwälzung
Alle ansehen Liebherr Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
434 L
Temperaturbereich:
1 °C bis 15 °C
Farbe:
Weiß
Abmessungen (L x B x H) außen:
1900 H x 600 B x 680 T (mm)
1900 H x 600 W x 680 D mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Auswahl zwischen weißem Äußerem oder Äußerem aus Edelstahl
- SwingLine-Tür mit austauschbaren Scharnieren
- Ergonomischer, Schlanker Griff
- Automatisches Entfrosten
- Dynamisches Kühlsystem
- Elektronisches Steuerungssystem
- Externe, digitale Temperaturanzeige
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 434 L |
| Temperaturbereich | 1 °C bis 15 °C |
| Kältemittel | R600A |
| Ausführung der Tür | Selbstschließende Tür |
| Door Material | Steel Door/Lid |
| Einschübe | 6 |
| Schrankmaterial | Stahl |
| Innen | Kunststoff-Innenbehälter |
| Farbe | Weiß |
| Gewährleistung | 2 Jahre |
| Mehr anzeigen |