Learn More
Fomepizol, TRC
Artikelnummer. 30401761
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30401761 5 g
30398962 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30401761 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF6804005G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7554-65-6
Summenformel C4 H6 N2
Molekulargewicht (g/mol) 82.1
Synonym 1H-Pyrazole, 4-methyl-, Pyrazole, 4-methyl- (6CI,7CI,8CI), 4-Methyl-1H-pyrazole, 4-MP, 4-Methylpyrazole, Antizol, Fomepizole
IUPAC-Name 4-Methyl-1H-Pyrazol
SMILES Cc1cn[nH]c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fomepizole
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C4H6N2/c1-4-2-5-6-3-4/h2-3H,1H3,(H,5,6)
Formelmasse 82.0531