Learn More
FOLR1 293T Cell Overexpression Lysate (Denatured), Abnova
Artikelnummer. 16105111
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 μl
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16105111 100 μl 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16105111 Lieferant Abnova Lieferanten-Nr. H00002348T01.100uL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    240.00 CHF
    209.95 CHF / 100 Mikroliter
    Sparen 30.05 CHF
    12% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Cell transient overexpression lysate for FOLR1
The protein encoded by this gene is a member of the folate receptor (FOLR) family. Members of this gene family have a high affinity for folic acid and for several reduced folic acid derivatives, and mediate delivery of 5-methyltetrahydrofolate to the interior of cells.
  • †Folate receptor 1 (adult)
  • Transfected cell line: 293T
  • Plasmid: pCMV-FOLR1 full-length
  • Host: Human
  • Theoretical molecular weight: 28.38kDa
  • Storage buffer: 1x sample buffer (50mM Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 300mM 2-mercaptoethanol, 0.01% bromophenol blue)
Western Blotting
Spezifikation
Zelllinie 293T
Zur Verwendung mit (Anwendung) Western Blot
Beschreibung FOLR1 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured)
Gen-Zugriffsnummer BC002947
Molekulargewicht 28.38
pH-Bereich 6.8
Plasmid pCMV-FOLR1 full-length
Qualitätskontrollen Transient overexpression cell Lysate was tested with Anti-FOLR1 antibody by western blotting
Menge 100 μl
Lagerungspuffer 1X Probenpuffer (50 mM Tris-HCl, 2 % SDS, 10 % Glycerin, 300 mM 2-Mercaptoethanol, 0,01 % Bromophenolblau)
Wirtsspezies Human
Inhalt und Lagerung Lagerung bei -80 °C. Aliquot, um wiederholtes Einfrieren und Autauen zu vermeiden.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 100UL FOLR1 293T Cell Transient Overexpression Lys
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Mercaptoethanol