Learn More
Folinsäure-Calciumsalz-Pentahydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7040414
98.76 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
250 mg
1 g
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1492-18-8
C20H21CaN7O7
511.51
MFCD00006704
KVUAALJSMIVURS-AEQORCIRNA-L
calcium folinate
131675590
Calcium;(4S)-4-[[4-[(2-amino-5-formyl-4-oxo-1,6,7,8-tetrahydropteridin-6-yl)methylamino]benzoyl]amino]-5-hydroxy-5-oxopentanoat
[Ca++].NC1=NC(=O)C2=C(NCC(CNC3=CC=C(C=C3)C(=O)N[C@@H](CCC([O-])=O)C([O-])=O)N2C=O)N1
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1492-18-8
C20H21CaN7O7
511.51
MFCD00006704
KVUAALJSMIVURS-AEQORCIRNA-L
calcium folinate
131675590
Calcium;(4S)-4-[[4-[(2-amino-5-formyl-4-oxo-1,6,7,8-tetrahydropteridin-6-yl)methylamino]benzoyl]amino]-5-hydroxy-5-oxopentanoat
[Ca++].NC1=NC(=O)C2=C(NCC(CNC3=CC=C(C=C3)C(=O)N[C@@H](CCC([O-])=O)C([O-])=O)N2C=O)N1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Folinic acid calcium salt hydrate
Menge 250 mg
Beilstein 5723924
Formelmasse 511.51 (Anhydrous)
Reinheit (%) 98%