Learn More
Folsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Folic Acid |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| InChI-Formel | InChI=1S/C19H19N7O6/c20-19-25-15-14(17(30)26-19)23-11(8-22-15)7-21-10-3-1-9(2-4-10)16(29)24-12(18(31)32)5-6-13(27)28/h1-4,8,12,21H,5-7H2,(H,24,29)(H,27,28)(H,31,32)(H3,20,22,25,26,30)/t12-/m0/s1 |
| Menge | 100 g |
| Formelmasse | 441.1397 |
| Reinheit (%) | >95% |
| Versandbedingung | Room Temperature |