Learn More
Folsäure, Fisher BioReagenzien
Artikelnummer. 11443074
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
100 g
Verpackung:
Bernsteinfarbiges Glas
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
11443074 5 g Bernsteinfarbiges Glas 5 Gramm
11423074 10 g Bernsteinfarbiges Glas 10 Gramm
11433074 25 g Bernsteinfarbiges Glas 25 Gramm
10637165 100 g Bernsteinfarbiges Glas 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11443074 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP25195
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Folsäure wird in der Zellkultur verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 59-30-3
Summenformel C19H19N7O6
Molekulargewicht (g/mol) 441.404
InChI-Schlüssel OVBPIULPVIDEAO-LBPRGKRZSA-N
Synonym folic acid, folate, pteroylglutamic acid, vitamin m, folacin, folacid, pteglu, vitamin b9, folvite, pteroyl-l-glutamic acid
PubChem CID 6037
ChEBI CHEBI:27470
IUPAC-Name (2S)-2-[[4-[(2-Amino-4-oxo-1H-pteridin-6-yl)methylamino]benzoyl]amino]pentandisäure
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)O)NCC2=CN=C3C(=N2)C(=O)N=C(N3)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Folic Acid
Schmelzpunkt 250°C
Farbe Gelb bis orange
Dichte 1.59g/cm³
pH 4.0 to 4.8
Glührückstand 0.3% max.
Verlust bei Trocknung 8.5% max.
Prozentgehaltsbereich ≥95.0 %
Verpackung Bernsteinfarbiges Glas
Menge 5 g
Merck Index 15, 4248
Formelmasse 441.39
Reinheit (%) 95.0% min.
Physikalische Form Pulver/Feststoff