Learn More
Folsäure, kristallin, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Vitamin B9. A B-complex vitamin necessary for the body to produce red blood cellsFolic acid acts as a vitamin (hematopoietic), a nutritional supplement and dietary requirement for poultry. It also plays an important role in the formation of S-adenosyl methionine and in the synthesis and repair of DNA and RNA. Further, it serves as an essential vitamin for erythropoiesis. It is also employed in the treatment of methanol poisoning. In addition to this, it is used in the treatment and prevention of folate deficiencies and megaloblastic anemia.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Vitamin B9. Ein Vitamin aus dem B-Komplex, das für den Körper zur Herstellung von roter Blutzellen erforderlich ist. Folsäure wirkt als Vitamin (hämatopoetisch), als Nahrungsergänzung und Nahrungsbedarf für Geflügel. Es spielt auch eine wichtige Rolle bei der Bildung von S-Adenosylmethionin und bei der Synthese und Reparatur von DNA und RNA. Darüber hinaus dient es als wesentliches Vitamin für die Erythropoiese. Es wird auch zur Behandlung von Methanolvergiftungen eingesetzt. Darüber hinaus wird es zur Behandlung und Prävention von Folatmangel und megaloblastischer Anämie eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Natriumhydroxid, Essigsäure, Phenol, Pyridin, Alkalihydroxide, Karbonaten, heißer verdünnter Salzsäure und Schwefelsäure. Schwer löslich in Wasser, Methanol, Ethanol und Butanol. Nicht löslich in Aceton, Chloroform, Ether und Benzol.
Hinweise
Licht- und wärmeempfindlich. Nicht kompatibel mit Schwermetallionen, starken Oxidationsmitteln und starken Reduktionsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Folic acid |
Farbe | Gelb bis orange |
Menge | 25 g |
Beilstein | 100781 |
Merck Index | 14,4221 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in sodium hydroxide,acetic acid,phenol,pyridine,alkali hydroxides,carbonates,hot dilute hydrochloric acid and sulfuric acid. Slightly soluble in water,methanol,ethanol and butanol. Insoluble in acetone,chloroform,ether and benzene. |
Formelmasse | 441.41 |
Physikalische Form | Kristallin |
RUO – Research Use Only