Learn More
Heathrow Scientific™ Falt- und zusammensteckbare Röhrchengestelle
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16253812 Alle ansehen Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Positionen:
40
60
90
Farbe:
Blau
Gelb
Rot
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Positionen Farbe unitSize
16253812 40 Gelb 1 Stück
16223812 40 Blau 1 Stück
16233812 40 Rot 1 Stück
16243812 40 Weiß 1 Stück
16203822 60 Blau 1 Stück
16213822 60 Rot 1 Stück
16223822 60 Weiß 1 Stück
16263812 90 Blau 1 Stück
16273812 90 Rot 1 Stück
16283812 90 Weiß 1 Stück
16293812 90 Gelb 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 16253812 Lieferant Heathrow Scientific™ Lieferanten-Nr. HS243071Y
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12.25 CHF
    10.96 CHF / 1 Stück
    Sparen 1.29 CHF
    10% Rabatt
Verfügbar ab: 25-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das faltbare und schnappbare Reagenzglasgestell ist eine wirtschaftliche und langlebige Lösung zur Aufbewahrung von Reagenzgläsern.
  • Kompatibel mit 5–30 ml-Reagenzgläsern
  • Polypropylen-Gestelle werden flach in einem Stück geliefert
  • Einfach zusammensetzbar, einfach faltbar und zusammensteckbar
  • Durch die offene Konstruktion können Proben bei derselben Temperatur inkubiert werden.
  • Die Gestaltung des Gestells ist für die Röhrchenstabilität optimiert
  • Kann in Wasserbädern verwendet werden
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Beschreibung Falt- und zusammensteckbares Röhrchengestell
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Gelb
Aufnahmevermögen Röhrchen (5 bis 30 ml)
Material Polypropylen
Positionen 40
Form Rechteckig mit abgerundeten Ecken
Stapelbar Nein
Sterilität Nicht steril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Halter von Reagenzgläsern
Anzahl pro Karton 50/Karton
Anzahl pro Packung Je 1
Größe 9,8 x 4,2 x 2,8 in.
Abmessungen (L x B x H) 9,8 x 4,2 x 2,8 in.
Länge (metrisch) 24,9 cm
Länge (angloamerikanisch) 9,8 in.
Breite (angloamerikanisch) 4,2 in.
Höhe (angloamerikanisch) 2,8 in.
Durchmesser (metrisch) Well 20 mm
Gewicht (angloamerikanisch) 0,35 lb.
Produkttyp Röhrchengestell
Einschübe 3 Stufen
Höhe (metrisch) 7,2 cm
Array 4 x 10
Breite (metrisch) 10,8 cm