Learn More
Uvex Faltbare Maske silv-Air Premium 5310+ FFP3
Artikelnummer. 17592975 Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
:
Filtertyp:Gehäuse FFP3
Artikelnummer. 17592975
Marke: Uvex 8765311
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Die Produktlinie silv-Air Premium+ umfasst klassische Falzmasken, die sich an verschiedene Gesichtsformen anpassen und auch perfekt an größere Gesichtsformen angepasst sind.Das Kopfband und die integrierte Dichtlippe in allen Schutzklassen sorgen dafür, dass die Masken einfach richtig aufgesetzt werden können und auch über längere Zeiträume bequem getragen werden können.
Allgemeine Eigenschaften
  • Einzeln verpackt
  • Farbe: weiß
  • Mit Ausatemventil
Sicherheitsmerkmale
  • Zertifizierte FFP3-Gesichtsmaske gemäß EN 149
  • D-Label (Dolomitstaubtest bestanden): maximale Atmungsaktivität auch bei sehr hohen Staubkonzentrationen
  • Nicht wiederverwendbar
Komfortmerkmale
  • Ausatemventil zur Verringerung des Ausatemwiderstandes und von Hitze und Feuchtigkeit in der Maske
  • Die weiche Dichtlippe im Nasenbereich gewährleistet eine sichere, bequeme und gut abschließende Position der Maske
  • Verstellbares Kopfband für einfache Handhabung und bequeme Passform
  • Flexible und verstellbare Nasenklemme
  • Weiche Materialkanten für hohen Tragekomfort
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 149 (D-Kennzeichnung)
Einwegprodukt Ja
Material Polypropylen, Polyester
Mit Ausatemventil Ja
Filtereffizienz FFP3