Learn More
Uvex Faltbare Maske silv-Air Premium 5210+ FFP2
Artikelnummer. 17562975 Alle ansehen Uvex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Filtertyp:Gehäuse FFP2
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
17562975 Filtertyp:Gehäuse FFP2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17562975 Lieferant Uvex Lieferanten-Nr. 8765211
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Die Produktlinie silv-Air Premium+ umfasst klassische Falzmasken, die sich an verschiedene Gesichtsformen anpassen und auch perfekt an größere Gesichtsformen angepasst sind.Das Kopfband und die integrierte Dichtlippe in allen Schutzklassen sorgen dafür, dass die Masken einfach richtig aufgesetzt werden können und auch über längere Zeiträume bequem getragen werden können.
Allgemeine Eigenschaften
  • Einzeln verpackt
  • Farbe: weiß
  • Mit Ausatemventil
Sicherheitsmerkmale
  • Zertifizierte FFP2 Gesichtsmaske gemäß EN 149:2001+A1:2009
  • D-Label (Dolomitstaubtest bestanden): maximale Atmungsaktivität auch bei sehr hohen Staubkonzentrationen
  • Nicht wiederverwendbar
Komfortmerkmale
  • Ausatemventil zur Verringerung des Ausatemwiderstandes und von Hitze und Feuchtigkeit in der Maske
  • Die weiche Dichtlippe im Nasenbereich gewährleistet eine sichere, bequeme und gut abschließende Position der Maske
  • Verstellbares Kopfband für einfache Handhabung und bequeme Passform
  • Flexible und verstellbare Nasenklemme
  • Weiche Materialkanten für hohen Tragekomfort
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 149 (D-Kennzeichnung)
Einwegprodukt Ja
Material Polypropylen, Polyester
Mit Ausatemventil Ja
Filtereffizienz FFP2