Learn More
Uvex Faltbare Maske silv-Air Premium 5100 FFP1
Die silv-Air Premium-Produktlinie umfasst klassische, weiße Faltmasken, die sich an verschiedene Gesichtsformen anpassen.Das Kopfband und die integrierte Dichtlippe in allen Schutzklassen sorgen dafür, dass die Masken einfach richtig aufgesetzt werden können und auch über längere Zeiträume bequem getragen werden können.
Marke: Uvex 8765100
Additional Details : Gewicht : 0.01300kg
Beschreibung
Allgemeine Eigenschaften
- Falzmaske mit Partikelfilterung
- Einzeln verpackt
- Farbe: weiß
- Auch mit Ausatemventil erhältlich
Sicherheitsmerkmale
- Zertifizierte FFP1 Gesichtsmaske gemäß EN 149:2001+A1:2009
- D-Label (Dolomitstaubtest bestanden): maximale Atmungsaktivität auch bei sehr hohen Staubkonzentrationen
- Nicht wiederverwendbar
Komfortmerkmale
- Flexible und verstellbare Nasenklemme
- Die weiche Dichtlippe gewährleistet eine sichere, bequeme und gut abschließende Position der Maske
- Weiche Materialkanten für hohen Tragekomfort
- Verstellbares Kopfband für einfache Handhabung und bequeme Passform
Spezifikation
EN 149 (D-Kennzeichnung) | |
PP / Polyester | |
FFP1 |
Ja | |
Nein | |
Unsteril |