Beschreibung
Allgemeine Eigenschaften
- Partikelfilternde, flache Faltmaske mit klimaoptimiertem Ausatemventil
- Hydrophobe Materialbeschichtung
- Vier-Punkt-Kopfriemenbefestigung für bequemen, individuellen und sicheren Sitz
- Flexibler, anpassbarer integrierter Nasenclip
- Sehr weiche, umlaufende Dichtlippe für optimalen Tragekomfort und sicheren Sitz
- Einzeln versiegelt
- Farbe: Silber
Schutzmerkmale
- FFP3-Atemschutzgerät gemäß EN 149:2001+A1:2009 zertifiziert
- D-Kennzeichnung (Maske hat den Dolomitstaubtest bestanden): gute Atmungsaktivität selbst bei hoher Staubbelastung
- Nicht wiederverwendbar
Komfortmerkmale
- Vier-Punkt-Kopfriemenbefestigung für bequemen, individuellen und sicheren Sitz
- Flexibler, anpassbarer integrierter Nasenclip
- Sehr weiche, umlaufende Dichtlippe für optimalen Tragekomfort und sicheren Sitz
- Ausatemventil zur Reduzierung des Atmungswiderstands und zur Minimierung von Wärme- und Feuchtigkeitsansammlungen in der Maske
Spezifikation
Spezifikation
| Aerosoltyp | R – Etwas ölbeständig |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 149 (D-Kennzeichnung) |
| Einwegprodukt | Ja |
| Material | Polypropylen, Polyester |
| Größe | Standard |
| Mit Ausatemventil | Ja |
| Filtereffizienz | FFP3 |
| Sterilität | Unsteril |