Learn More
Uvex Flache Faltmaske silv-Air p 8213 FFP2
Artikelnummer. 17502965 Alle ansehen Uvex Produkte
Change view
Click to view available options
:
Filtertyp:Gehäuse FFP2
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
17502965 Filtertyp:Gehäuse FFP2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17502965 Lieferant Uvex Lieferanten-Nr. 8708213
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Die graue Färbung an der Außenseite der silv-Air p Masken verhindert, dass sie schnell schmutzig aussehen und vom Anwender vorzeitig entsorgt werden müssen.Im Gegensatz dazu ist das Innere natürlich reinweiß.Zusätzlich sorgt die 3D-Nasengeometrie bei allen Produkten dieser Familie auch bei unterschiedlichen Gesichtsformen für eine optimale Passform.
Allgemeine Eigenschaften
  • Partikelfilternde, flache Faltmaske mit klimaoptimiertem Ausatemventil
  • Hydrophobe Materialbeschichtung
  • Nahtloses Kopfband für einen bequemen, sicheren Sitz
  • Flexibler, anpassbarer integrierter Nasenclip
  • Schaumstoffschichten im Kinn- und Nasenbereich für eine optimale Passform
  • Einzeln versiegelt
  • Farbe: Silber
Schutzmerkmale
  • FFP2 Atemschutzgerät, gemäß EN 149:2001+A1:2009 zertifiziert
  • D-Kennzeichnung (Maske hat den Dolomitstaubtest bestanden): gute Atmungsaktivität selbst bei hoher Staubbelastung
  • Nicht wiederverwendbar
Komfortmerkmale
  • Nahtloses Kopfband für einen bequemen, sicheren Sitz
  • Flexibler, anpassbarer integrierter Nasenclip
  • Schaumstoff-Polsterung an Kinn und Nase für eine optimale Passform
  • Ausatemventil zur Reduzierung des Atmungswiderstands und zur Minimierung von Wärme- und Feuchtigkeitsansammlungen in der Maske
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 149 (D-Kennzeichnung)
Einwegprodukt Ja
Material Polypropylen, Polyester
Mit Ausatemventil Ja
Filtereffizienz FFP2