Beschreibung
Allgemeine Eigenschaften
- Faltmaske mit Partikelfilterung und Ausatemventil
- Farbe: weiß
Schutzmerkmale
- Zertifizierte FFP3 Gesichtsmaske gemäß EN 149:2001+A1:2009
- D-Label (Dolomitstaubtest bestanden): maximale Atmungsaktivität auch bei sehr hohen Staubkonzentrationen
- Nicht wiederverwendbar
Komfortmerkmale
- Verstellbares Kopfband und flexibler, verstellbarer Nasenclip für einen bequemen, sicheren Sitz
- Bequeme, rundum versiegelnde Dichtlippe für sicheren Sitz
- Ausatemventil zur Verringerung des Ausatemwiderstandes und von Hitze und Feuchtigkeit in der Maske
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 149 (D-Kennzeichnung) |
| Design Type | Faltbare Maske |
| Einwegprodukt | Ja |
| Material | Polypropylen, Polyester |
| Mit Ausatemventil | Ja |
| Filtereffizienz | FFP3 |
| Sterilität | Unsteril |