Beschreibung
Allgemeine Eigenschaften
- Falzmaske mit Partikelfilterung
- Farbe: weiß
Schutzmerkmale
- Zertifizierte FFP1 Gesichtsmaske gemäß EN 149:2001+A1:2009
- D-Label (Dolomitstaubtest bestanden): maximale Atmungsaktivität auch bei sehr hohen Staubkonzentrationen
- Nicht wiederverwendbar
Komfortmerkmale
- Nahtloses Kopfband und flexibler, verstellbarer Nasenclip
- Bequeme Dichtlippe im Nasenbereich für sicheren Sitz
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 149 (D-Kennzeichnung) |
| Design Type | Faltbare Maske |
| Einwegprodukt | Ja |
| Material | Polypropylen, Polyester |
| Größe | Standard |
| Mit Ausatemventil | Nein |
| Filtereffizienz | FFP1 |
| Sterilität | Unsteril |