Learn More
Keystone Cleanroom Products Cleanroom Face Masks, Gamma Irradiated
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Product Code. 17725299 Shop All Keystone Cleanroom Products Products
Click to view available options
Fastening Type:
Binder
Kopfband
Ohrschlaufen
Farbe:
Blau
Grün
Unit Size:
500 Stück
Product Code. 17725299
Brand: Keystone Cleanroom Products S1461DEL2
Only null left
Add to basket
Add to basket
Gamma irradiated cleanroom facemasks eliminate goggles from fogging and mask slippage. Available with ties, headband, or earloop fastening.
  • Sterile Gesichtsmasken für Reinräume
  • Bestrahlungsbescheinigung und Konformität mit jeder Lieferung
  • Befestigungsarten: Ohrbügel, Bänder oder Kopfbügel
Specifications
Produkttyp Gesichtsmaske für Reinräume
Farbe Blau
Fastening Type Kopfband
Material SMS
Größe L
Sterilität Steril
Abmessungen (L x B) 7 x 4 in.
Modell Plissiert, S-1461
Cleanroom Class Klasse 100 (ISO 5)
Einwegprodukt Ja
Latexfrei Ja
Länge (angloamerikanisch) 7 in.
Länge (metrisch) 18 cm
Verpackungsmenge 500/Karton
Breite (angloamerikanisch) 4 in.
Breite (metrisch) 10 cm