Learn More
OHAUS™ Reagenzglasgestell, Schaum
Artikelnummer. 15752659 Alle ansehen Ohaus Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
10 mm-Röhrchen
12 mm-Röhrchen
13 mm-Röhrchen
15 x 50-ml-Röhrchen
16 mm-Röhrchen
25 mm-Röhrchen
Farbe:
Blau
Gelb
Grau
Grün
Rot
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Aufnahmevermögen Farbe unitSize
15752659 25 mm-Röhrchen Weiß 1 Stück
15702659 10 mm-Röhrchen Grau 1 Stück
15712659 12 mm-Röhrchen Blau 1 Stück
15722659 13 mm-Röhrchen Gelb 1 Stück
15732659 16 mm-Röhrchen Grün 1 Stück
15742659 15 x 50-ml-Röhrchen Rot 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15752659 Lieferant OHAUS™ Lieferanten-Nr. 30400243
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
OHAUS™ Schaumstoff-Teströhrchengestell für sicheren Halt der Röhrchen.
  • Aus Schaumstoff
  • Zur Verwendung mit Röhrchen verschiedener Größen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Aufnahmevermögen 25 mm-Röhrchen
Röhrchengröße 25 mm
Produkttyp Reagenzglasgestell
Material Gummi
Abmessungen (L x B) 140 x 241 mm
Farbe Weiß
Beschreibung 25 mm-Röhrchengestell (Weiß)
Anzahl Positionen 28